Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galectin-2 Protein
Artikelnummer. 16062250
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16062250 100 μg 100 Mikrogramm
16072250 10 μg 10 Mikrogramm
16012260 50 μg 50 Mikrogramm
16092250 200 μg 200 Mikrogramm
16002260 500 μg 500 Mikrogramm
16082250 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16062250
Marke: enQuireBio™ QP6295ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galectin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006489.1
Gen-ID (Entrez) 3957
Name Galectin-2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol LGALS2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MTGELEVKNM DMKPGSTLKI TGSIADGTDG FVINLGQGTD KLNLHFNPRF SESTIVCNSL DGSNWGQEQR EDHLCFSPGS EVKFTVTFES DKFKVKLPDG HELTFPNRLG HSHLSYLSVR GGFNMSSFKL KE
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.