Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GALP GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18438538 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18438538 10 μg 10 Mikrogramm
18482199 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18438538
Marke: Novus Biologicals™ H00085569P0110ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 85569
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 39.71 kDa
Menge 10 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gen-Alias alarin, galanin-like peptide, gal-like peptide
Gensymbol GALP
Forschungskategorie Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein GALP