missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Gamma-synuclein Protein

Artikelnummer. 16075260
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16075260 100 μg 100 Mikrogramm
16085260 10 μg 10 Mikrogramm
16005270 200 μg 200 Mikrogramm
16015270 500 μg 500 Mikrogramm
16095260 1 mg 1 Milligramm
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16075260

Marke: enQuireBio™ QP6707ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gamma-synuclein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001317049.1
Gen-ID (Entrez) 6623
Name Gamma-synuclein Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SNCG
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDVFKKGFSI AKEGVVGAVE KTKQGVTEAA EKTKEGVMYV GAKTKENVVQ SVTSVAEKTK EQANAVSEAV VSSVNTVATK TVEEAENIAV TSGVVRKEDL RPSAPQQEGE ASKEKEEVAE EAQSGGD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.