Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Gamma-synuclein Protein
Artikelnummer. p-7153530
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16085260
Marke: enQuireBio™ QP6707ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Gamma-synuclein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001317049.1
Gen-ID (Entrez) 6623
Name Gamma-synuclein Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol SNCG
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MDVFKKGFSI AKEGVVGAVE KTKQGVTEAA EKTKEGVMYV GAKTKENVVQ SVTSVAEKTK EQANAVSEAV VSSVNTVATK TVEEAENIAV TSGVVRKEDL RPSAPQQEGE ASKEKEEVAE EAQSGGD
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.