Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAS7 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Name | GAS7 Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Spezies | E. coli |
| Proteinmarkierung | His |
| Sequenz | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPGMVPPPP GEESQTVILP PGWQSYLSPQ GRRYYVNTTT NETTWERPSS SPGIPASPGS HRSSLPPTVN GYHASGTPAH PPETAHMSVR KSTGDSQNLG SSSPSKKQSK ENTITINCVT FPHPDTMPEQ QLLKPTEWSY CDYFWADKKD PQGNGTVAGF ELLLQKQLKG KQMQKEMSEF IRERIKIEED YAKNLAKLSQ NSLASQEEGS LGEAWAQVKK SLADEAEVHL KFSAKLHSEV EKPLMNFREN FKKDMKKCDH HIADLRKQLA SRYASVEKAR KALTERQRDL EMKTQQLEIK LSNKTEEDIK KARRKSTQAG DDLMRCVDLY NQAQSKWFEE MVTTTLELER LEVERVEMIR QHLCQYTQLR HETDMFNQST VEPVDQLLRK VDPAKDRELW VREHKTGNIR PVDMEI |
| Puffer | The GAS7 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?