Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATE-16 / GABARAPL2 Protein
Artikelnummer. 16064671
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16064671
Marke: enQuireBio™ QP8448ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATE-16 / GABARAPL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009216.1
Gen-ID (Entrez) 11345
Name GATE-16 / GABARAPL2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GABARAPL2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MKWMFKEDHS LEHRCVESAK IRAKYPDRVP VIVEKVSGSQ IVDIDKRKYL VPSDITVAQF MWIIRKRIQL PSEKAIFLFV DKTVPQSSLT MGQLYEKEKD EDGFLYVAYS GENTFGF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.