Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GATE-16 / GABARAPL2 Protein
Artikelnummer. p-7155115
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16074671 10 μg 10 Mikrogramm
16014681 50 μg 50 Mikrogramm
16064671 100 μg 100 Mikrogramm
16094671 200 μg 200 Mikrogramm
16004681 500 μg 500 Mikrogramm
16084671 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16074671
Marke: enQuireBio™ QP8448ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GATE-16 / GABARAPL2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009216.1
Gen-ID (Entrez) 11345
Name GATE-16 / GABARAPL2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GABARAPL2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MKWMFKEDHS LEHRCVESAK IRAKYPDRVP VIVEKVSGSQ IVDIDKRKYL VPSDITVAQF MWIIRKRIQL PSEKAIFLFV DKTVPQSSLT MGQLYEKEKD EDGFLYVAYS GENTFGF
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.