Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDF-1 Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
Beschreibung
The Recombinant Human GDF-1 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human GDF-1 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in HCl. |
| Gen-ID (Entrez) | 2657 |
| Molekulargewicht | 12.6 kDa (monomer) |
| Name | GDF-1 |
| Menge | 10 μg |
| Quelle | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human GDF-1 protein Asp254-Arg372 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |