Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDF-15 (E. coli-expressed) Protein
Codice prodotto. 18716039
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Quantity: 50μg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18716039
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 9279GD050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to activate SRE-SEAP reporter in HEK293 human embryonic kidney cells transfected with human c-Ret and human GFRAL. The ED50 for this effect is 0.2-2 ng/mL.
The Recombinant Human GDF-15 (E. coli-expressed) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human GDF-15 (E. coli-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Order Info
The product is shipped at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Zugriffsnummer Q99988
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS and NaCl
Gen-ID (Entrez) 9518
Molekulargewicht 12 kDa
Name GDF15, growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal i
Menge 50μg
Quelle E. coli-derived human GDF-15 protein Ala197-Ile308
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU per 1μg of protein by LAL method
Biologische Aktivität 0.5 to 3μg/mL (ED 50)
Produkttyp Recombinant protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung No
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie Blue Staining.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato