Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Artikelnummer. p-7152059
Click to view available options
Menge:
10 μg
2 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
2 Mikrogramm
Artikelnummer. 15925919
Marke: enQuireBio™ QP53292ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005250.1
Gen-ID (Entrez) 2660
Name GDF-8 / Myostatin / MSTN Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol MSTN
Biologische Aktivität MPC-11 cell cytotoxicity significantly induced by less than 50 ng/ml which corresponds to an activity of at least 2.0 x 10^4 units/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS
Puffer Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.