Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDNF Protein
Artikelnummer. 18178540
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge Zusammensetzung unitSize
18178540 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 10 Mikrogramm
18389437 10 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 10 Mikrogramm
18147400 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 50 Mikrogramm
18309267 50 μg Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 50 Mikrogramm
4 options
Artikelnummer. 18178540
Marke: R&D Systems™ 212GD010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity, Binding Activity
Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ) at 1 μg/mL can bind Recombinant Human GDNF with an apparent Kd <1 nM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Gen-ID (Entrez) 2668
Molekulargewicht 11.6 kDa (monomer)
Name GDNF
Menge 10 μg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human GDNF protein Arg109-Ile211
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Disulfide-linked homodimer
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.