Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDNF Protein
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ) at 1 μg/mL can bind Recombinant Human GDNF with an apparent Kd <1 nM.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P39905 |
| Zusammensetzung | Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein |
| Gen-ID (Entrez) | 2668 |
| Molekulargewicht | 11.6 kDa (monomer) |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human GDNF protein Arg109-Ile211 |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method |
| Biologische Aktivität | 2 to 12ng/mL |
| Mehr anzeigen |