Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GDNF Protein
Artikelnummer. 18798229
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18798229 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS 1 Milligramm
18793988 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18798229
Marke: R&D Systems™ 212GD01M/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity, Binding Activity
Measured in a cell proliferation assay using SH-SY5Y human neuroblastoma cells. The ED50 for this effect is 2-12 ng/mL in the presence of Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ). Measured by its binding ability in a functional ELISA. Immobilized Recombinant Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Fc Chimera (Catalog # 714-GR ) at 1 μg/mL can bind Recombinant Human GDNF with an apparent Kd <1 nM.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P39905
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS
Gen-ID (Entrez) 2668
Molekulargewicht 11.6 kDa (monomer)
Menge 1 mg
Quelle Mouse myeloma cell line,NS0-derived human GDNF protein Arg109-Ile211
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method
Biologische Aktivität 2 to 12ng/mL
Produkttyp Recombinant protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain