missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human General transcription factor IIH subunit 5 Protein

Artikelnummer. 16071040
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16071040 100 μg 100 Mikrogramm
16081040 10 μg 10 Mikrogramm
16021050 50 μg 50 Mikrogramm
16001050 200 μg 200 Mikrogramm
16011050 500 μg 500 Mikrogramm
16091040 1 mg 1 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071040

Marke: enQuireBio™ QP6133ec100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) General transcription factor IIH subunit 5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifications

Zugriffsnummer NP_997001.1
Gen-ID (Entrez) 404672
Name General transcription factor IIH subunit 5 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GTF2H5
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MVNVLKGVLI ECDPAMKQFL LYLDESNALG KKFIIQDIDD THVFVIAELV NVLQERVGEL MDQNAFSLTQ K
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.