Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Artikelnummer. 15955959
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
500 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 15955959
Marke: enQuireBio™ QP53545mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000506.2
Gen-ID (Entrez) 2688
Name GH1 / Growth hormone 1 Protein
Menge 5 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol GH1
Biologische Aktivität Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF
Puffer 20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.