Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GH1 / Growth hormone 1 Protein
Artikelnummer. p-7152072
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
500 μg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15945959 500 μg 500 Mikrogramm
15935959 1 mg 1 Milligramm
15955959 5 mg 5 Milligramm
15925959 10 mg 10 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 15945959
Marke: enQuireBio™ QP5354500ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000506.2
Gen-ID (Entrez) 2688
Name GH1 / Growth hormone 1 Protein
Menge 500 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol GH1
Biologische Aktivität Human GH1 / Growth hormone 1 induces PDF 9D11 cell proliferation (typical ED50 is 1-15 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MFPTIPLSRL FDNAMLRAHR LHQLAFDTYQ EFEEAYIPKE QKYSFLQNPQ TSLCFSESIP TPSNREETQQ KSNLELLRIS LLLIQSWLEP VQFLRSVFAN SLVYGASDSN VYDLLKDLEE GIQTLMGRLE DGSPRTGQIF KQTYSKFDTN SHNDDALLKN YGLLYCFRKD MDKVETFLRI VQCRSVEGSC GF
Puffer 20 mM sodium bicarbonate, pH 8.0
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.