Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human GITR Ligand/TNFSF18 (CHO-expressed)
Artikelnummer. 18320538
Change view
Click to view available options
Zusammensetzung:
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein
Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Zusammensetzung unitSize
18320538 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS. 25 Mikrogramm
18324767 Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS mit BSA als Trägerprotein 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18320538
Marke: R&D Systems™ 6987GL025/CF
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
Measured by its ability to induce IL-8 secretion in HT1080 human fibrosarcoma cells transfected with GITR. Wyzgol, A. et al. (2009) J. Immunol. 183:1851. The ED50 for this effect is 4-20 ng/mL. The activity can be enhanced approximately 10-fold in the presence of Mouse Anti-Hemagglutinin/HA Peptide Monoclonal Antibody (Catalog # MAB060 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005083
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Zusammensetzung Lyophilisiert aus einer 0,2 μm gefilterten Lösung in PBS.
Gen-ID (Entrez) 8995
Molekulargewicht M.W. (Observed): 21-30 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 19.6 kDa (monomer)
Name GITR Ligand/TNFSF18
Menge 25 μg
Quelle Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human GITR Ligand/TNFSF18 protein Hemagglutinin Tag (YPYDVPDYA) GCN4-IZ GGGSGGGSGGGS Human GITR Ligand (Glu74-Ser199) (N-terminus) Accession # NP_005083 (C-terminus)
Lagerungsbedingungen Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Strukturform Non-covalently-linked trimer
Endotoxin-Konzentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gen-Alias Activation-inducible TNF-related ligand, AITRL, AITRLMGC138237, GITRL, GITRLglucocorticoid-induced TNFR-related protein ligand, Glucocorticoid-induced TNF-related ligand, hGITRLGITR ligand, TL6AITR ligand, TNFSF18, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18, tumor necrosis factor ligand superfamily member 18
Gensymbol TNFSF18
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein GITR Ligand/TNFSF18