Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
Artikelnummer. 16050740
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16050740 20 μg 20 Mikrogramm
16060740 50 μg 50 Mikrogramm
16040740 100 μg 100 Mikrogramm
3 options
Artikelnummer. 16050740
Marke: enQuireBio™ QP6090ma20ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GLP-1R / GLP1R, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002053.3
Gen-ID (Entrez) 2740
Name GLP-1R / GLP1R Protein
Menge 20 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol Glp1r
Proteinlänge Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Mammal
Proteinmarkierung His
Sequenz RPQGATVSLW ETVQKWREYR RQCQRSLTED PPPATDLFCN RTFDEYACWP DGEPGSFVNV SCPWYLPWAS SVPQGHVYRF CTAEGLWLQK DNSSLPWRDL SECEESKRGE RSSPEEQLLF LY
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 98.9% as determined by SDS-PAGE.