Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GLP-1R / GLP1R Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_002053.3 |
| Gen-ID (Entrez) | 2740 |
| Name | GLP-1R / GLP1R Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Glp1r |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |