missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Glucokinase regulatory Protein

Artikelnummer. 16089640
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16089640 1 mg 1 Milligramm
16079640 10 μg 10 Mikrogramm
16019650 50 μg 50 Mikrogramm
16069640 100 μg 100 Mikrogramm
16099640 200 μg 200 Mikrogramm
16009650 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16089640

Marke: enQuireBio™ QP7596ye1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucokinase regulatory protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001477.2
Gen-ID (Entrez) 2646
Name Glucokinase regulatory Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GCKR
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MPGTKRFQHV IETPEPGKWE LSGYEAAVPI TEKSNPLTQD LDKADAENIV RLLGQCDAEI FQEEGQALST YQRLYSESIL TTMVQVAGKV QEVLKEPDGG LVVLSGGGTS GRMAFLMSVS FNQLMKGLGQ KPLYTYLIAG GDRSVVASRE GTEDSALHGI EELKKVAAGK KRVIVIGISV GLSAPFVAGQ MDCCMNNTAV FLPVLVGFNP VSMARNDPIE DWSSTFRQVA ERMQKMQEKQ KAFVLNPAIG PEGLSGSSRM KGGSATKILL ETLLLAAHKT VDQGIAASQR CLLEILRTFE RAHQVTYSQS PKIATLMKSV STSLEKKGHV YLVGWQTLGI IAIMDGVECI HTFGADFRDV RGFLIGDHSD MFNQKAELTN QGPQFTFSQE DFLTSILPSL TEIDTVVFIF TLDDNLTEVQ TIVEQVKEKT NHIQALAHST VGQTLPIPLK KLFPSIISIT WPLLFFEYEG NFIQKFQREL STKWVLNTVS TGAHVLLGKI LQNHMLDLRI SNSKLFWRAL AMLQRFSGQS KARCIESLLR AIHFPQPLSD DIRAAPISCH VQVAHEKEQV IPIALLSLLF RCSITEAQAH LAAAPSVCEA VRSALAGPGQ KRTADPLEIL EPDVQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.