Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaminase kidney isoform, mitochondrial Protein
Codice prodotto. p-7152774
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Codice prodotto. Menge unitSize
16080770 10 μg 10 Mikrogramm
16020780 50 μg 50 Mikrogramm
16070770 100 μg 100 Mikrogramm
16000780 200 μg 200 Mikrogramm
16010780 500 μg 500 Mikrogramm
16090770 1 mg 1 Milligramm
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16080770
Marca: enQuireBio™ QP6095ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaminase kidney isoform, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Zugriffsnummer NP_001243239.1
Gen-ID (Entrez) 2744
Name Glutaminase kidney isoform, mitochondrial Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GLS
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz YVGFSNATFQ SERESGDRNF AIGYYLKEKK CFPEGTDMVG ILDFYFQLCS IEVTCESASV MAATLANGGF CPITGERVLS PEAVRNTLSL MHSCGMYDFS GQFAFHVGLP AKSGVAGGIL LVVPNVMGMM CWSPPLDKMG NSVKGIHFCH DLVSLCNFHN YDNLRHFAKK LDPRREGGDQ RVKSVINLLF AAYTGDVSAL RRFALSAMDM EQRDYDSRTA LHVAAAEGHV EVVKFLLEAC KVNPFPKDRW NNTPMDEALH FGHHDVFKIL QEYQVQYTPQ GDSDNGKENQ TVHKNLDGLL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.