Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaminase kidney isoform, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16090770
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090770
Marke: enQuireBio™ QP6095ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaminase kidney isoform, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001243239.1
Gen-ID (Entrez) 2744
Name Glutaminase kidney isoform, mitochondrial Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GLS
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz YVGFSNATFQ SERESGDRNF AIGYYLKEKK CFPEGTDMVG ILDFYFQLCS IEVTCESASV MAATLANGGF CPITGERVLS PEAVRNTLSL MHSCGMYDFS GQFAFHVGLP AKSGVAGGIL LVVPNVMGMM CWSPPLDKMG NSVKGIHFCH DLVSLCNFHN YDNLRHFAKK LDPRREGGDQ RVKSVINLLF AAYTGDVSAL RRFALSAMDM EQRDYDSRTA LHVAAAEGHV EVVKFLLEAC KVNPFPKDRW NNTPMDEALH FGHHDVFKIL QEYQVQYTPQ GDSDNGKENQ TVHKNLDGLL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.