Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
Artikelnummer. 16052941
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16052941 100 μg 100 Mikrogramm
16062941 10 μg 10 Mikrogramm
16002951 50 μg 50 Mikrogramm
16082941 200 μg 200 Mikrogramm
16092941 500 μg 500 Mikrogramm
16072941 1 mg 1 Milligramm
6 missing translation for 'options'
Artikelnummer. 16052941
Marke: enQuireBio™ QP8154ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin-2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001230328.1
Gen-ID (Entrez) 51022
Name Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GLRX2
Proteinlänge Full Length of BC028113
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MESNTSSSLE NLATAPVNQI QETISDNCVV IFSKTSCSYC TMAKKLFHDM NVNYKVVELD LLEYGNQFQD ALYKMTGERT VPRIFVNGTF IGGATDTHRL HKEGKLLPLV HQCYLKKSKR KEFQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.