Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001230328.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 51022 |
| Name | Glutaredoxin-2, mitochondrial Protein |
| Menge | 1 mg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GLRX2 |
| Proteinlänge | Full Length of BC028113 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |