Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutaredoxin / GRX1 / GLRX Protein
Artikelnummer. 16050760
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16050760 100 μg 100 Mikrogramm
16060760 10 μg 10 Mikrogramm
16000770 50 μg 50 Mikrogramm
16080760 200 μg 200 Mikrogramm
16090760 500 μg 500 Mikrogramm
16070760 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16050760
Marke: enQuireBio™ QP6093ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutaredoxin / GRX1 / GLRX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001112362.1
Gen-ID (Entrez) 2745
Name Glutaredoxin / GRX1 / GLRX Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GLRX
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz MAQEFVNCKI QPGKVVVFIK PTCPYCRRAQ EILSQLPIKQ GLLEFVDITA TNHTNEIQDY LQQLTGARTV PRVFIGKDCI GGCSDLVSLQ QSGELLTRLK QIGALQ
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.