Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutathione peroxidase 1 Protein
Artikelnummer. 16050910
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16050910
Marke: enQuireBio™ QP6115ec100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutathione peroxidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000572.2
Gen-ID (Entrez) 2876
Name Glutathione peroxidase 1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GPX1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz MCAARLAAAA AAAQSVYAFS ARPLAGGEPV SLGSLRGKVL LIENVASLUG TTVRDYTQMN ELQRRLGPRG LVVLGFPCNQ FGHQENAKNE EILNSLKYVR PGGGFEPNFM LFEKCEVNGA GAHPLFAFLR EALPAPSDDA TALMTDPKLI TWSPVCRNDV AWNFEKFLVG PDGVPLRRYS RRFQTIDIEP DIEALLSQGP SCA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.