Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glutathione S-transferase A4 Protein
Artikelnummer. 16090980
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16090980
Marke: enQuireBio™ QP6124ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glutathione S-transferase A4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001503.1
Gen-ID (Entrez) 2941
Name Glutathione S-transferase A4 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GSTA4
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MAARPKLHYP NGRGRMESVR WVLAAAGVEF DEEFLETKEQ LYKLQDGNHL LFQQVPMVEI DGMKLVQTRS ILHYIADKHN LFGKNLKERT LIDMYVEGTL DLLELLIMHP FLKPDDQQKE VVNMAQKAII RYFPVFEKIL RGHGQSFLVG NQLSLADVIL LQTILALEEK IPNILSAFPF LQEYTVKLSN IPTIKRFLEP GSKKKPPPDE IYVRTVYNIF RP
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.