Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glycine N-acyltransferase-like protein 1
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001207423.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 92292 |
| Name | Glycine N-acyltransferase-like protein 1 |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GLYATL1 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |