Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Artikelnummer. 16002811
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16002811 100 μg 100 Mikrogramm
16012811 10 μg 10 Mikrogramm
16052811 50 μg 50 Mikrogramm
16032811 200 μg 200 Mikrogramm
16042811 500 μg 500 Mikrogramm
16022811 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16002811
Marke: enQuireBio™ QP8126ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMP reductase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001002000.1
Gen-ID (Entrez) 51292
Name GMP reductase 2 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GMPR2
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MTSCLPALRF IATPRLSAMP HIDNDVKLDF KDVLLRPKRS TLKSRSEVDL TRSFSFRNSK QTYSGVPIIA ANMDTVGTFE MAKVLCKFSL FTAVHKHYSL VQWQEFAGQN PDCLEHLAAS SGTGSSDFEQ LEQILEAIPQ VKYICLDVAN GYSEHFVEFV KDVRKRFPQH TIMAGNVVTG EMVEELILSG ADIIKVGIGP GSVCTTRKKT GVGYPQLSAV MECADAAHGL KGHIISDGGC SCPGDVAKAF GAGADFVMLG GMLAGHSESG GELIERDGKK YKLFYGMSSE MAMKKYAGGV AEYRASEGKT VEVPFKGDVE HTIRDILGGI RSTCTYVGAA KLKELSRRTT FIRVTQQVNP IFSEAC
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.