Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB5 Protein
Artikelnummer. 16070820
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16070820
Marke: enQuireBio™ QP6103ec1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006569.1
Gen-ID (Entrez) 10681
Name GNB5 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GNB5
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MATEGLHENE TLASLKSEAE SLKGKLEEER AKLHDVELHQ VAERVEALGQ FVMKTRRTLK GHGNKVLCMD WCKDKRRIVS SSQDGKVIVW DSFTTNKEHA VTMPCTWVMA CAYAPSGCAI ACGGLDNKCS VYPLTFDKNE NMAAKKKSVA MHTNYLSACS FTNSDMQILT ASGDGTCALW DVESGQLLQS FHGHGADVLC LDLAPSETGN TFVSGGCDKK AMVWDMRSGQ CVQAFETHES DINSVRYYPS GDAFASGSDD ATCRLYDLRA DREVAIYSKE SIIFGASSVD FSLSGRLLFA GYNDYTINVW DVLKGSRVSI LFGHENRVST LRVSPDGTAF CSGSWDHTLR VWA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.