Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GNB5 Protein
Artikelnummer. p-7152782
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16060820 10 μg 10 Mikrogramm
16000830 50 μg 50 Mikrogramm
16050820 100 μg 100 Mikrogramm
16080820 200 μg 200 Mikrogramm
16090820 500 μg 500 Mikrogramm
16070820 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16060820
Marke: enQuireBio™ QP6103ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GNB5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006569.1
Gen-ID (Entrez) 10681
Name GNB5 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GNB5
Proteinlänge Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MATEGLHENE TLASLKSEAE SLKGKLEEER AKLHDVELHQ VAERVEALGQ FVMKTRRTLK GHGNKVLCMD WCKDKRRIVS SSQDGKVIVW DSFTTNKEHA VTMPCTWVMA CAYAPSGCAI ACGGLDNKCS VYPLTFDKNE NMAAKKKSVA MHTNYLSACS FTNSDMQILT ASGDGTCALW DVESGQLLQS FHGHGADVLC LDLAPSETGN TFVSGGCDKK AMVWDMRSGQ CVQAFETHES DINSVRYYPS GDAFASGSDD ATCRLYDLRA DREVAIYSKE SIIFGASSVD FSLSGRLLFA GYNDYTINVW DVLKGSRVSI LFGHENRVST LRVSPDGTAF CSGSWDHTLR VWA
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.