Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth / differentiation factor 2 Protein
Artikelnummer. p-7155850
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16099031
Marke: enQuireBio™ QP9936ye10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth/differentiation factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057288.1
Gen-ID (Entrez) 2658
Name Growth / differentiation factor 2 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GDF2
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz HEEDTDGHVA AGSTLARRKR SAGAGSHCQK TSLRVNFEDI GWDSWIIAPK EYEAYECKGG CFFPLADDVT PTKHAIVQTL VHLKFPTKVG KACCVPTKLS PISVLYKDDM GVPTLKYHYE GMSVAECGCR
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.