missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Growth Hormone R (GHR) Fc Chimera
Beschreibung
The Recombinant Human Growth Hormone R (GHR) Fc Chimera is derived from NS0. The Recombinant Human Growth Hormone R (GHR) Fc Chimera has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gen-ID (Entrez) | 2690 |
| Molekulargewicht | 54 kDa (monomer) |
| Name | Growth Hormone R Fc Chimera |
| Menge | 50 μg |
| Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human Growth Hormone R/GHR protein, (N-terminus) Human GHR (Ala27-Tyr264) Accession &Num; P10912 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus) |
| Lagerungsbedingungen | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Strukturform | Disulfide-linked homodimer |
| Konjugat | Unconjugated |
| Rekombinant | Recombinant |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?