Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human GRP78/HSPA5 Protein
Artikelnummer. 18212983 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
10 μg
50 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. 18212983
Marke: Novus Biologicals™ NBP26118610UG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 20-655 of Mouse GRP78/HSPA5 The Recombinant Mouse GRP78/HSPA5 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse GRP78/HSPA5 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0.5 mg/ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) SDS-PAGE
Zusammensetzung PBS (pH 7.4) containing 10% glycerol.
Gen-ID (Entrez) 3309
Molekulargewicht 72.9 kDa
Menge 10 μg
Quelle E. coli
Lagerungsbedingungen Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Gensymbol Hspa5
Kreuzreaktivität GRP78/HSPA5
Spezies Human
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%, by SDS-PAGE