missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human GSK3B Protein

Artikelnummer. 16090960
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16090960

Marke: enQuireBio™ QP6121ye100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GSK3B, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001139628.1
Gen-ID (Entrez) 2932
Name GSK3B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol GSK3B
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz MSGRPRTTSF AESCKPVQQP SAFGSMKVSR DKDGSKVTTV VATPGQGPDR PQEVSYTDTK VIGNGSFGVV YQAKLCDSGE LVAIKKVLQD KRFKNRELQI MRKLDHCNIV RLRYFFYSSG EKKDEVYLNL VLDYVPETVY RVARHYSRAK QTLPVIYVKL YMYQLFRSLA YIHSFGICHR DIKPQNLLLD PDTAVLKLCD FGSAKQLVRG EPNVSYICSR YYRAPELIFG ATDYTSSIDV WSAGCVLAEL LLGQPIFPGD SGVDQLVEII KVLGTPTREQ IREMNPNYTE FKFPQIKAHP WTKVFRPRTP PEAIALCSRL LEYTPTARLT PLEACAHSFF DELRDPNVKL PNGRDTPALF NFTTQELSSN PPLATILIPP HARIQAAAST PTNATAASDA NTGDRGQTNN AASASASNST
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt