Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_006487.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2773 |
| Name | Guanine nucleotide-binding protein G(k) subunit alpha Protein |
| Menge | 10 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | GNAI3 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |