Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Especificaciones
Especificaciones
| Zugriffsnummer | NP_009033.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2981 |
| Name | Guanylate cyclase activator 2B Protein |
| Menge | 20 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Guca2b |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido