Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Guanylate cyclase activator 2B Protein
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_009033.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 2981 |
| Name | Guanylate cyclase activator 2B Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | Guca2b |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |