Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human H1F0 / Histone H1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_005309.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3005 |
| Name | H1F0 / Histone H1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | H1F0 |
| Proteinlänge | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |