missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HD domain containing 2 His Protein
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-204 of Human HD domain containing 2 The Recombinant Human HD domain containing 2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HD domain containing 2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | Phosphate buffered saline (pH7.4) containing 10% glycerol, |
| Gen-ID (Entrez) | 51020 |
| Molekulargewicht | TMW: 25.8kDa |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gen-Alias | C6orf74, CGI-130, chromosome 6 open reading frame 74, dJ167O5.2, HCV NS5A-transactivated protein 2, HD domain containing 2, HD domain-containing protein 2, Hepatitis C virus NS5A-transactivated protein 2, MGC87330, NS5ATP2 |
| Gebräuchliche Bezeichnung | HD domain containing 2 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Mehr anzeigen |
For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?