Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HDAC5 GST (N-Term) Protein
Artikelnummer. 18647530 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18647530 25 μg 25 Mikrogramm
18658330 10 μg 10 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18647530
Marke: Novus Biologicals™ H00010014Q0125ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, SDS-PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10014
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gen-Alias Antigen NY-CO-9, EC 3.5.1.98, FLJ90614, HD5, histone deacetylase 5, KIAA0600, NY-CO-9
Gensymbol HDAC5
Forschungskategorie Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Epigenetics
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein HDAC5