Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC8 / HDACL1 Protein
Artikelnummer. 16051210
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16051210 100 μg 100 Mikrogramm
16061210 10 μg 10 Mikrogramm
16001220 50 μg 50 Mikrogramm
16081210 200 μg 200 Mikrogramm
16091210 500 μg 500 Mikrogramm
16071210 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16051210
Marke: enQuireBio™ QP6155ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDAC8 / HDACL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001159890.1
Gen-ID (Entrez) 55869
Name HDAC8 / HDACL1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HDAC8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEEPEEPADS GQSLVPVYIY SPEYVSMCDS LAKIPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDDDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGATI TAAQCLIDGM CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFE RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDVSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YQICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY ILQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.