missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human HDAC8 / HDACL1 Protein

Artikelnummer. 16071210
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16071210

Marke: enQuireBio™ QP6155ec1mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDAC8 / HDACL1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001159890.1
Gen-ID (Entrez) 55869
Name HDAC8 / HDACL1 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HDAC8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEEPEEPADS GQSLVPVYIY SPEYVSMCDS LAKIPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDDDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGATI TAAQCLIDGM CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFE RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDVSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YQICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY ILQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt