Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HDAC8 / HDACL1 Protein
Artikelnummer. p-7152847
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16061210
Marke: enQuireBio™ QP6155ec10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HDAC8 / HDACL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001159890.1
Gen-ID (Entrez) 55869
Name HDAC8 / HDACL1 Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HDAC8
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz MEEPEEPADS GQSLVPVYIY SPEYVSMCDS LAKIPKRASM VHSLIEAYAL HKQMRIVKPK VASMEEMATF HTDAYLQHLQ KVSQEGDDDH PDSIEYGLGY DCPATEGIFD YAAAIGGATI TAAQCLIDGM CKVAINWSGG WHHAKKDEAS GFCYLNDAVL GILRLRRKFE RILYVDLDLH HGDGVEDAFS FTSKVMTVSL HKFSPGFFPG TGDVSDVGLG KGRYYSVNVP IQDGIQDEKY YQICESVLKE VYQAFNPKAV VLQLGADTIA GDPMCSFNMT PVGIGKCLKY ILQWQLATLI LGGGGYNLAN TARCWTYLTG VILGKTLSSE IPDHEFFTAY GPDYVLEITP SCRPDRNEPH RIQQILNYIK GNLKHVV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.