Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Histone H2A.Z Protein
Artikelnummer. p-7152829
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16081100 10 μg 10 Mikrogramm
16021110 50 μg 50 Mikrogramm
16071100 100 μg 100 Mikrogramm
16001110 200 μg 200 Mikrogramm
16011110 500 μg 500 Mikrogramm
16091100 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16081100
Marke: enQuireBio™ QP6140ec10ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Histone H2A.Z, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002097.1
Gen-ID (Entrez) 3015
Name Histone H2A.Z Protein
Menge 10 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol H2AFZ
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung GST
Sequenz AGGKAGKDSG KAKTKAVSRS QRAGLQFPVG RIHRHLKSRT TSHGRVGATA AVYSAAILEY LTAEVLELAG NASKDLKVKR ITPRHLQLAI RGDEELDSLI KATIAGGGVI PHIHKSLIGK KGQQKTV
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.