Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-B Protein
Artikelnummer. 16086671
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16086671
Marke: enQuireBio™ QP8824ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Name HLA-B Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HLA-B
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz GSHSMRYFYT AMSRPGRGEP RFISVGYVDD TQFVRFDSDA ASPREEPRAP WIEQEGPEYW DRNTQICKTN TQTYRESLRN LRGYYNQSEA GSHTLQRMYG CDVGPDGRLL RGHDQYAYDG KDYIALNEDL SSWTAADTAA QITQRKWEAA REAEQLRAYL EGLCVEWLRR YLENGKETLQ RADPPKTHVT HHPISDHEAT LRCWALGFYP AEITLTWQRD GEDQTQDTEL VETRPAGDRT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPKPL TLRWEPSSQS TIPI
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.