Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DPA1 Protein
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | NP_001229453.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 3113 |
| Name | HLA-DPA1 Protein |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | Research Use Only |
| Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
| Gensymbol | HLA-DPA1 |
| Proteinlänge | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Mehr anzeigen |