Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HN-1 / ARM2 Protein
Artikelnummer. 16083441
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 16083441
Marke: enQuireBio™ QP8233ye1mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HN-1 / ARM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001002032.1
Gen-ID (Entrez) 51155
Name HN-1 / ARM2 Protein
Menge 1 mg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HN1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies Yeast
Proteinmarkierung His
Sequenz TTTTTFKGVD PNSRNSSRVL RPPGGGSNFS LGFDEPTEQP VRKNKMASNI FGTPEENQAS WAKSAGAKSS GGREDLESSG LQRRNSSEAS SGDFLDLKGE GDIHENVDTD LPGSLGQSEE KPVPAAPVPS PVAPAPVPSR RNPPGGKSSL VLG
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.