Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD11B1 Protein
Artikelnummer. 16051390
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16051390 100 μg 100 Mikrogramm
16061390 10 μg 10 Mikrogramm
16001400 50 μg 50 Mikrogramm
16081390 200 μg 200 Mikrogramm
16091390 500 μg 500 Mikrogramm
16071390 1 mg 1 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16051390
Marke: enQuireBio™ QP6183ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD11B1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001193670.1
Gen-ID (Entrez) 3290
Name HSD11B1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol HSD11B1
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His-SUMO
Sequenz EEFRPEMLQG KKVIVTGASK GIGREMAYHL AKMGAHVVVT ARSKETLQKV VSHCLELGAA SAHYIAGTME DMTFAEQFVA QAGKLMGGLD MLILNHITNT SLNLFHDDIH HVRKSMEVNF LSYVVLTVAA LPMLKQSNGS IVVVSSLAGK VAYPMVAAYS ASKFALDGFF SSIRKEYSVS RVNVSITLCV LGLIDTETAM KAVSGIVHMQ AAPKEECALE IIKGGALRQE EVYYDSSLWT TLLIRNPCRK ILEFLYSTSY NMDRFINK
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.