Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HSP90 His Protein
Artikelnummer. 18557211 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18557211 0,5 mg 0.50 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18557211
Marke: Novus Biologicals™ NBC1183620.5mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-732 of Human HSP90 The Recombinant Human HSP90 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human HSP90 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P07900
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.4), 10% glycerol
Gen-ID (Entrez) 3320
Molekulargewicht 86.8kDa
Name HSP90 Protein
Reinigungsverfahren Protein
Menge 0,5 mg
Quelle E. Coli
Immunogen HSP 90 (amino acids 1-732), Human, Recombinant, His-tag, E.coli (NP_005339).
Lagerungsbedingungen -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Kennzeichnung RUO
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90%